Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10501-1G PC10501-5G PC10501-25G
APOSPC10501-1GEA 992 CZK
APOSPC10501-1G APOSPC10501-5G APOSPC10501-25G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11504886
CAS číslo: 945244-29-1