Tisk…
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3-bromo-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
PC1048-1G PC1048-5G
APOSPC1048-1GEA 622 CZK
APOSPC1048-1G APOSPC1048-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Bod tání: 69…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042151
CAS číslo: 113170-71-1