Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-bromo-α,α,α-trifluorotoluene
PC1046-25G PC1046-5G PC1046-100G
APOSPC1046-25GEA 705 CZK
APOSPC1046-25G APOSPC1046-5G APOSPC1046-100G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Bod varu: 81…84 °C/0,5mmHg
Bod tání: 46…49 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007827
CAS číslo: 393-36-2
EINECS: 206-885-1