2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Formyl-4-(trifluoromethoxy)anisole
PC10457-100G
PC10457-25G
PC10457-5G
APOSPC10457-100GEA
8700
CZK
APOSPC10457-100G
APOSPC10457-25G
APOSPC10457-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220.15 g/mol Hustota: 1.36 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115958 CAS číslo: 145742-65-0 |