Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10449-10G PC10449-1G PC10449-5G
APOSPC10449-10GEA 4270 CZK
APOSPC10449-10G APOSPC10449-1G APOSPC10449-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236275
CAS číslo: 473917-15-6