Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10448-1G PC10448-5G PC10448-25G
APOSPC10448-1GEA 622 CZK
APOSPC10448-1G APOSPC10448-5G APOSPC10448-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660342
CAS číslo: 177596-38-2