3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10447-1G
PC10447-5G
PC10447-10G
PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA
827
CZK
APOSPC10447-1G
APOSPC10447-5G
APOSPC10447-10G
APOSPC10447-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄F₄O₃ MW: 224.11 g/mol Bod tání: 96…101 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660202 CAS číslo: 886498-89-1 |