Tisk…
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluoro-3-nitrobenzoyl chloride
PC10445-1G PC10445-5G
APOSPC10445-1GEA 622 CZK
APOSPC10445-1G APOSPC10445-5G
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFNO₃
MW: 203,56 g/mol
Bod varu: 153 °C/12mmHg
Bod tání: 24…25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368701
CAS číslo: 400-94-2
UN: 3261
ADR: 8,III