2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromo-4-fluorobenzoylchloride
PC10444-1G
PC10444-5G
APOSPC10444-1GEA
622
CZK
APOSPC10444-1G
APOSPC10444-5G
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₃BrClFO MW: 237,46 g/mol Bod varu: 108…109 °C/15mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368700 CAS číslo: 95383-36-1 UN: 3265 ADR: 8,III |