Tisk…
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10443-1G PC10443-5G PC10443-25G
APOSPC10443-1GEA 622 CZK
APOSPC10443-1G APOSPC10443-5G APOSPC10443-25G
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Bod varu: 88…90 °C/14mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368699
CAS číslo: 887266-90-2
UN: 3265
ADR: 8,III