Tisk…
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylphenacyl bromide
PC10429-1G PC10429-250MG PC10429-5G
APOSPC10429-1GEA 2980 CZK
APOSPC10429-1G APOSPC10429-250MG APOSPC10429-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368693
CAS číslo: 505097-09-6
UN: 3261
ADR: 8 III