Tisk…
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC10428-1G PC10428-5G PC10428-25G
APOSPC10428-1GEA 1780 CZK
APOSPC10428-1G APOSPC10428-5G APOSPC10428-25G
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Bod varu: 74 °C/0,06mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368692
CAS číslo: 157359-99-4
UN: 3265
ADR: 8,III