Tisk…
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10426-1G PC10426-5G PC10426-10G
APOSPC10426-1GEA 6950 CZK
APOSPC10426-1G APOSPC10426-5G APOSPC10426-10G
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368691
CAS číslo: 886762-81-8
UN: 1759
ADR: 8,III