Tisk…

2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC10424-100MG PC10424-1G PC10424-5G
APOSPC10424-100MGEA 622 CZK
APOSPC10424-100MG APOSPC10424-1G APOSPC10424-5G
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368690
CAS číslo: 746630-36-4
UN: 1759
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR