Tisk…

2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC10423-1G PC10423-5G
APOSPC10423-1GEA 6950 CZK
APOSPC10423-1G APOSPC10423-5G
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368689
CAS číslo: 193977-34-3
UN: 1759
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR