2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-5-fluoro-6-picoline
PC10422-25G
PC10422-5G
PC10422-10G
APOSPC10422-25GEA
2240
CZK
APOSPC10422-25G
APOSPC10422-5G
APOSPC10422-10G
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅BrFN MW: 190.01 Bod tání: 63…65 °C Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095064 CAS číslo: 374633-38-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...