Tisk…

2-Fluoro-5-iodopyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC10421-100G PC10421-25G PC10421-5G
APOSPC10421-100GEA 7840 CZK
APOSPC10421-100G APOSPC10421-25G APOSPC10421-5G
2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
2-Fluoro-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Bod tání: 35…36 °C
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095301
CAS číslo: 171197-80-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR