2-Fluoro-3-nitro-6-picoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-Fluoro-6-methyl-3-nitropyridine
PC10420-25G
PC10420-5G
APOSPC10420-25GEA
10780
CZK
APOSPC10420-25G
APOSPC10420-5G
2-Fluoro-3-nitro-6-picoline 97%
2-Fluoro-3-nitro-6-picoline
Vzorec:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156,12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095067 CAS číslo: 19346-45-3 |