Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
PC1042-100G PC1042-500G PC1042-50G
APOSPC1042-100GEA 1450 CZK
APOSPC1042-100G APOSPC1042-500G APOSPC1042-50G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Bod varu: 84…86 °C/5mmHg
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064393
CAS číslo: 445-02-3
EINECS: 207-150-8