Tisk…
2,3-Difluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10418-100G PC10418-25G
APOSPC10418-100GEA 14520 CZK
APOSPC10418-100G APOSPC10418-25G
2,3-Difluoropyridine 97%
2,3-Difluoropyridine
Vzorec: C₅H₃F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114143
CAS číslo: 1513-66-2