Tisk…
5-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10417-1G PC10417-5G PC10417-10G
APOSPC10417-1GEA 622 CZK
APOSPC10417-1G APOSPC10417-5G APOSPC10417-10G
5-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
5-Fluoro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆FNO
Bod varu: 137…140 °C
Bod vzplanutí: <60 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03095252
CAS číslo: 51173-04-7
UN: 1993
ADR: 3,III