Tisk…
5-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10416-25G PC10416-5G PC10416-100G
APOSPC10416-25GEA 744 CZK
APOSPC10416-25G APOSPC10416-5G APOSPC10416-100G
5-Chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Chloro-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Bod varu: 149 °C
Hustota: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112513
CAS číslo: 1480-65-5
UN: 1993
ADR: 3,III