Tisk…
4-Bromo-3-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10415-1G PC10415-250MG PC10415-5G
APOSPC10415-1GEA 1950 CZK
APOSPC10415-1G APOSPC10415-250MG APOSPC10415-5G
4-Bromo-3-fluoropyridine
4-Bromo-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04113266
CAS číslo: 2546-52-3