Tisk…
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10414-1G PC10414-250MG
APOSPC10414-1GEA 2900 CZK
APOSPC10414-1G APOSPC10414-250MG
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₉FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368688
CAS číslo: 113596-04-6