Tisk…
4-Fluorobenzoylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC10409-1G PC10409-5G PC10409-25G
APOSPC10409-1GEA 622 CZK
APOSPC10409-1G APOSPC10409-5G APOSPC10409-25G
4-Fluorobenzoylacetonitrile
4-Fluorobenzoylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662062
CAS číslo: 4640-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III