Tisk…
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Difluorophenacyl bromide
PC10408-5G PC10408-10G PC10408-1G
APOSPC10408-5GEA 9920 CZK
APOSPC10408-5G APOSPC10408-10G APOSPC10408-1G
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368687
CAS číslo: 886762-77-2
UN: 2920
ADR: 8+3 II