Tisk…
2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10407-1G PC10407-5G
APOSPC10407-1GEA 5460 CZK
APOSPC10407-1G APOSPC10407-5G
2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368686
CAS číslo: 443914-94-1
UN: 3265
ADR: 8 III