3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene sulphonamide
PC10406-1G
PC10406-5G
APOSPC10406-1GEA
1660
CZK
APOSPC10406-1G
APOSPC10406-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec:
C₈H₅F₆NO₂S MW: 293,1862 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01935138 CAS číslo: 39213-22-4 |