Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
PC1040-1KG PC1040-250G
APOSPC1040-1KGEA 4960 CZK
APOSPC1040-1KG APOSPC1040-250G
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Precursor to 2-(4-aminophenyl)-substituted tetrahydropyrimidines & imidazolines
Vzorec: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Bod varu: 118 °C/60mmHg
Bod tání: 7-9 °C
Hustota: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064396
CAS číslo: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III