Tisk…

2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(Trifluoroacetyl)thiophene

PC10396-1G PC10396-5G PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA 2820 CZK
APOSPC10396-1G APOSPC10396-5G APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Vzorec: C₆H₅ClOS
MW: 180,15 g/mol
Bod varu: 163…165 °C
Hustota: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041427
CAS číslo: 651-70-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR