Tisk…
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzylbromide
PC10395-1G PC10395-5G
APOSPC10395-1GEA 2070 CZK
APOSPC10395-1G APOSPC10395-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Bod varu: 79…80 °C/80mmHg
Hustota: 1,79 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013549
CAS číslo: 53001-73-3
EINECS: 258-289-6
UN: 3265
ADR: 8,II