Tisk…
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10393-100G PC10393-10G PC10393-25G
APOSPC10393-100GEA 4370 CZK
APOSPC10393-100G APOSPC10393-10G APOSPC10393-25G
3-Fluorophenyl isothiocyanate
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄FNS
Bod varu: 227 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004804
CAS číslo: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III