Tisk…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 1330 CZK
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Bod varu: 194…196 °C
Bod tání: 44383 °C
Hustota: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042245
CAS číslo: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III