Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
PC10386-100G
APOSPC10386-100GEA 1660 CZK
APOSPC10386-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Bod varu: 86…90 °C/14mmHg
Bod tání: 34…36 °C
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013874
CAS číslo: 327-78-6