Tisk…

β-Chloro-4'-fluoropropiophenone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone

PC10384-100G PC10384-25G PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA 6650 CZK
APOSPC10384-100G APOSPC10384-25G APOSPC10384-5G
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
MW: 186,61 g/mol
Bod varu: 100…103 °C/3mmHg
Bod tání: 47…49 °C
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000991
CAS číslo: 347-93-3
EINECS: 206-475-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR