Tisk…
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
PC10383-1G PC10383-5G
APOSPC10383-1GEA 1240 CZK
APOSPC10383-1G APOSPC10383-5G
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Vzorec: C₈H₆BrF₃N₂S
MW: 299,12 g/mol
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041177
CAS číslo: 208186-71-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III