Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC10382-1G PC10382-5G PC10382-25G
APOSPC10382-1GEA 2780 CZK
APOSPC10382-1G APOSPC10382-5G APOSPC10382-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₃
MW: 223.920 g/mol
Bod tání: 144…149 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368680
CAS číslo: 187804-79-1