3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC10381-1G
PC10381-5G
APOSPC10381-1GEA
787
CZK
APOSPC10381-1G
APOSPC10381-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207,92 g/mol Bod tání: 178…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06657735 CAS číslo: 159020-59-4 |