Tisk…
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
PC10380-1G PC10380-5G
APOSPC10380-1GEA 1450 CZK
APOSPC10380-1G APOSPC10380-5G
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368679
CAS číslo: 163517-61-1