Tisk…
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1038-1G PC1038-5G PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA 662 CZK
APOSPC1038-1G APOSPC1038-5G APOSPC1038-25G
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Vzorec: C₂H₃F₂I
Bod varu: 86,8…87 °C/740mmHg
Hustota: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 598-39-0