5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10379-100G
PC10379-25G
PC10379-5G
APOSPC10379-100GEA
6750
CZK
APOSPC10379-100G
APOSPC10379-25G
APOSPC10379-5G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₂ Bod tání: 148…149 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03095047 CAS číslo: 163517-62-2 |