Tisk…
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC10378-1G PC10378-10G PC10378-5G PC10378-250MG
APOSPC10378-1GEA 3030 CZK
APOSPC10378-1G APOSPC10378-10G APOSPC10378-5G APOSPC10378-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03095353
CAS číslo: 737000-76-9