Tisk…
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
PC10377-1G PC10377-25G PC10377-5G
APOSPC10377-1GEA 622 CZK
APOSPC10377-1G APOSPC10377-25G APOSPC10377-5G
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Methyl-5-fluorosalicylate
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.1400 g/mol
Bod varu: 50 °C/0.15mmHg
Bod tání: 30…34 °C
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427141
CAS číslo: 391-92-4