Tisk…
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10374-1G PC10374-500MG
APOSPC10374-1GEA 15180 CZK
APOSPC10374-1G APOSPC10374-500MG
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆F₃N₃O₂
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200983
CAS číslo: 874816-10-1