Tisk…
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10372-1G PC10372-25G PC10372-5G PC10372-100G
APOSPC10372-1GEA 417 CZK
APOSPC10372-1G APOSPC10372-25G APOSPC10372-5G APOSPC10372-100G
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate 99%
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200977
CAS číslo: 773873-72-6