Tisk…
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10369-10G PC10369-1G PC10369-5G
APOSPC10369-10GEA 15540 CZK
APOSPC10369-10G APOSPC10369-1G APOSPC10369-5G
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉FN₂O₂S
Bod tání: 232…234 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06200922
CAS číslo: 127918-93-8