Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10367-1G PC10367-500MG PC10367-5G
APOSPC10367-1GEA 7840 CZK
APOSPC10367-1G APOSPC10367-500MG APOSPC10367-5G
2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
Vzorec: C₁₁H₇FN₂O₂
MW: 218.19
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200966
CAS číslo: 886361-78-0