1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Difluoro-4-nitrotoluene
PC10366-1G
PC10366-25G
PC10366-5G
PC10366-100G
APOSPC10366-1GEA
417
CZK
APOSPC10366-1G
APOSPC10366-25G
APOSPC10366-5G
APOSPC10366-100G
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Vzorec:
C₇H₅F₂NO₂ MW: 173.1169 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200905 CAS číslo: 141412-60-4 |