Tisk…
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10365-1G PC10365-500MG PC10365-5G
APOSPC10365-1GEA 6190 CZK
APOSPC10365-1G APOSPC10365-500MG APOSPC10365-5G
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Vzorec: C₁₀H₉FN₄OS
Bod tání: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200940
CAS číslo: 886361-60-0