Tisk…
5-Bromo-2-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10362-100G PC10362-25G PC10362-5G PC10362-500G
APOSPC10362-100GEA 1870 CZK
APOSPC10362-100G APOSPC10362-25G APOSPC10362-5G APOSPC10362-500G
5-Bromo-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Bod varu: 170…173 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863742
CAS číslo: 766-11-0